Orders LinkContactUsLinkComponent
Nalgene™ Screw Caps
24, Linerless, 28-415, Modrá, PP
Katalogové číslo 215-1612
   Low Manufacturing Impact
Nalgene™ Screw Caps
Katalogové číslo 215-1612
   Low Manufacturing Impact
Nalgene™ Screw Caps
Nalgene™ Screw Caps
24, Linerless, 28-415, Modrá, PP
Přejít na:
Price
8 260,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
PP, coloured.
  • Very good chemical resistance
  • Heat resistant up to 135 °C
  • Autoclavable
Screw caps without inserts for Nalgene® narrow and wide mouth bottles, as well as Erlenmeyer flasks with thread.
Specifikace
  • Velikost víčka:
    28-415
  • Barva:
    Modrá
  • Popis:
    Linerless
  • Materiál:
    PP
  • Sekvence:
    24
  • Cat. No.:
    215-1612
  • Certifikát ochrany životního prostředí:
    NAR Certificate of Retirement
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact