Orders LinkContactUsLinkComponent
Face shields, Bionic™
Uncoated, Acetate
Katalogové číslo 111-0252
Dodavatel:   HONEYWELL SAFETY
Face shields, Bionic™
Katalogové číslo 111-0252
Dodavatel:  HONEYWELL SAFETY
Face shields, Bionic™
Face shields, Bionic™
Uncoated, Acetate
Price
1 120,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
This innovative face shield provides protection from extreme mechanical hazards. It can be worn in combination with safety spectacles or respiratory protection.
  • With extended protection for brow and chin
  • Locking mechanism for added safety
  • Extra soft padding with washable or replaceable sweatband
  • Various adjustments for best comfort
Weight: 355 g.
EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
 : EN 166, EN 169, EN 170, 1 F, B, T, C, 3, 8, 9
Specifikace
  • Type:
    Uncoated
  • Materiál:
    Acetate
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-0740
    PC
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 263,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Replacement visor, uncoated
    Replacement visor, uncoated
    111-2160
    Acetate
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 429,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Materiál
    Dostupnost
    Price
  • Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    Replacement visor, anti-scratch/anti-fog
    111-1293
    PC
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 679,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Replacement sweatband
    Replacement sweatband
    113-8053
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 154,00 Kč