Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining racks
Staining racks
02, Rack, for 12 slides, 435×85 mm
Katalogové číslo DELTS-004
Dodavatel:   DELTALAB
Staining racks
Katalogové číslo DELTS-004
Dodavatel:  DELTALAB
Staining racks
02, Rack, for 12 slides, 435×85 mm
Přejít na:
Price
2 050,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifikace
  • Popis:
    Rack, for 12 slides, 435×85 mm
  • Sekvence:
    02