Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
04, 15 ml, 16×155 mm
Katalogové číslo KART6115
Dodavatel:   KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Katalogové číslo KART6115
Dodavatel:  KARTELL
Tissue grinders, Potter type
Tissue grinders, Potter type
04, 15 ml, 16×155 mm
Přejít na:
Price
2 380,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Vnitř. Ø×V:
    16×155 mm
  • Kapacita:
    15 ml
  • Sekvence:
    04