Microtubes racks
04, Červený, 80 (5×16), 11 mm, 225×65×27 mm
Katalogové číslo DELTM-010.6
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Space saving racks, made of PP, designed to accommodate microtubes for freezer storage.
- Alpha-numeric matrix allows accurate sample identification
- Lateral handles allow easy handling of the racks
- Use with 1,5/2,0 ml microtubes and 2 ml cryotubes
- Suitable for freezer use down to −80 °C
- Autoclavable
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Pro zkumavku Ø:11 mm
- Poč. otvorů:80 (5×16)
- Barva:Červený
- Sekvence:04
- Š×H×V:225×65×27 mm