Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample cups for analysers
01, For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Katalogové číslo DELT910022
Dodavatel:   DELTALAB
Sample cups for analysers
Katalogové číslo DELT910022
Dodavatel:  DELTALAB
Sample cups for analysers
01, For Technicon analysers, with PE cap, 2,00 ml, 24,90 mm, 13,75 mm, Bag of 1000, 10 bags/case
Přejít na:
Price
9 490,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10.000 KS
Product Details & Documents
Cups made of PS.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    13,75 mm
  • Balené:
    Bag of 1000, 10 bags/case
  • Kapacita:
    2,00 ml
  • Popis:
    For Technicon analysers, with PE cap
  • Výška:
    24,90 mm
  • Sekvence:
    01