Sample container with screw cap
06, 150 ml, 57 mm, 73 mm, Sterile A (aseptic), Průhledná, Červený, Individually wrapped
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Container PP, natural or blue, with PE screw cap.
- With or without label
- Blue containers are ideal for photosensitive samples
- Bulk or individually wrapped
To store and transport samples securely.
Upozornení: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904
Specifikace
- Ø vněj.:57 mm
- Balené:Individually wrapped
- Type:Sterile A (aseptic)
- Kapacita:150 ml
- Barva:Průhledná
- Výška:73 mm
- Sekvence:06
- Barva víčka:Červený