Pipette tips
07, Gilson type, bevelled, 2 - 200 µl, -, Yellow, Gilson P20, P50, P100, P200, Bulk (25×1000)
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Documents
Specifikace
- Balené:Bulk (25×1000)
- Sterilní:-
- Objem:2 - 200 µl
- Sekvence:07
- Druh špičky:Gilson type, bevelled
- Barva špičky:Yellow
- Pro použití s:Gilson P20, P50, P100, P200