Pasteur pipettes
04, Fine tip pipette, 5,5 ml, 20 µl, 3 ml, 3 mm, 153 mm, +, Individually wrapped
Dodavatel: DELTALAB
Přejít na:
Product Details & Documents
PE, transparent.
- Made of inert polyethylene
- Sterile models are sterilised by ethylene oxide
- Volumetric tolerance: ±10%
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Balené:Individually wrapped
- Sterilní:+
- Kapacita:5,5 ml
- Popis:Fine tip pipette
- Délka:153 mm
- Sekvence:04
- Objem kapky:20 µl
- Ø stonku:3 mm
- Nasátý objem:3 ml