Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes, graduated
Pasteur pipettes, graduated
02, 7,0 ml, 22, 3,2 ml, 7,8 mm, 154 mm, 0,50 ml, +, Individually wrapped, peel-pack, 6×500
Katalogové číslo DELT200007
Dodavatel:   DELTALAB
Pasteur pipettes, graduated
Katalogové číslo DELT200007
Dodavatel:  DELTALAB
Pasteur pipettes, graduated
02, 7,0 ml, 22, 3,2 ml, 7,8 mm, 154 mm, 0,50 ml, +, Individually wrapped, peel-pack, 6×500
Přejít na:
Price
18 690,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 3.000 KS
Product Details & Documents
Transparent PE.
  • Sterile pipettes are ethylene oxide sterilised
  • ±10% volumetric tolerance
Documents
Specifikace
  • Balené:
    Individually wrapped, peel-pack, 6×500
  • Sterilní:
    +
  • Kapacita:
    7,0 ml
  • Délka:
    154 mm
  • Sekvence:
    02
  • Kapky na ml:
    22
  • Stupnice:
    0,50 ml
  • Ø stonku:
    7,8 mm
  • Nasátý objem:
    3,2 ml