Orders LinkContactUsLinkComponent
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 18 CAL
Katalogové číslo KGWA1157
Dodavatel:   KGW
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Katalogové číslo KGWA1157
Dodavatel:  KGW
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flasks, flat bottom, type FB
Dewar flask FB 18 CAL
Price
14 000,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
  • Low evaporation rate
  • Easy handling
  • Antimagnetic
  • Protective casing made of stucco aluminium
Area of application: Biotechnology, medicinal technique, laboratory technique, cooling of small samples and can also be used as insulating flask.
 : Conforms with DIN 12492, ISO 3585.
Specifikace
  • Popis:
    Dewar flask FB 18 CAL
  • Cat. No.:
    KGWA1157
  • Kapacita:
    2,1 L
  • Model:
    FB 18 CAL
  • Celková výška:
    275 mm
  • Denní vypařování:
    0,9 L
  • Hmotnost po vyprázdnění:
    1,8 kg
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug for type FB 9 CAL
    Plug for type FB 9 CAL
    KGWA1655
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 150,00 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Plug for type FB 12 CAL
    Plug for type FB 12 CAL
    KGWA1656
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 1 150,00 Kč