Orders LinkContactUsLinkComponent
Tempering beakers
Tempering beakers
, 600 ml, , 150 mm, 95 mm
Katalogové číslo KGWA1356
Dodavatel:   KGW
Tempering beakers
Katalogové číslo KGWA1356
Dodavatel:  KGW
Tempering beakers
Tempering beakers
, 600 ml, , 150 mm, 95 mm
Přejít na:
Price
4 790,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Coolant ram pressure max. 0,5 bar
  • High thermal resistance
  • Very good chemical resistance
For tempering of liquids. The tempering medium is pumped round the double walled casing with the aid of a thermostat.
Specifikace
  • Ø vněj.:
    95 mm
  • Kapacita:
    600 ml
  • Výška:
    150 mm