Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
02, Straight barrel cartridge, C18, 70 Å, 3 ml, 30 mg
Katalogové číslo VARIA5320330
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Katalogové číslo VARIA5320330
Dodavatel:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
02, Straight barrel cartridge, C18, 70 Å, 3 ml, 30 mg
Price
12 112,32 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specifikace
  • Velikost pórů:
    70 Å
  • Kapacita:
    3 ml
  • Popis:
    Straight barrel cartridge
  • Sekvence:
    02
  • Výška vrstvy:
    30 mg
  • Fáze:
    C18
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Environmental disk manifold
    Environmental disk manifold
    VARIA712
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 35 825,46 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Environmental disk holder, 47 mm
    Environmental disk holder, 47 mm
    VARIA713
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    VARIA714
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 979,33 Kč