Orders LinkContactUsLinkComponent
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
27, Disk, C18-AR
Katalogové číslo VARIA74819
Dodavatel:   VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Katalogové číslo VARIA74819
Dodavatel:  VARIAN
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
Solid phase extraction cartridges, Bond Elut™ SPEC
27, Disk, C18-AR
Price
6 588,12 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 20 KS
Product Details & Documents
SPEC SPE solid phase extraction cartridges available in standard straight barrel tube format, offering flexibility in sample size. Use on any standard vacuum manifold such as the Vac Elut 20 or SPS 24.
Specifikace
  • Popis:
    Disk
  • Sekvence:
    27
  • Fáze:
    C18-AR
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Environmental disk manifold
    Environmental disk manifold
    VARIA712
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 35 825,46 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Environmental disk holder, 47 mm
    Environmental disk holder, 47 mm
    VARIA713
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    Flask, 1 l, male 40/35 mm, ground glass fitting
    VARIA714
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 11 979,33 Kč