Process pH combination electrodes
07, pH combination electrode, with cylinder membrane, H 7381 HD, 2 - 13, −5...+100 °C, Sklo, Gel, Ceramic, 12×120 mm, Screw plug head
Katalogové číslo SCOI285090077
Dodavatel: SI Analytics
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Připojení:Screw plug head
- Ø×D:12×120 mm
- Type:H 7381 HD
- Popis:pH combination electrode, with cylinder membrane
- Materiál:Sklo
- Sekvence:07
- Diafragma:Ceramic
- Elektrolyt:Gel
- Tepl.:−5...+100 °C
- pH:2 - 13