Cell counter vials
02, Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems, 25,00 ml, PS, Průhledná, Ano, 250 vials/bag, 4 bags
Katalogové číslo RATI5515040
Dodavatel: RATIOLAB
Přejít na:
Product Details & Documents
Cell counter vials made of clear PS.
- High-precision design for use with robotic analytical systems
Specifikace
- Čepice součástí:Ano
- Balené:250 vials/bag, 4 bags
- Kapacita:25,00 ml
- Barva:Průhledná
- Popis:Cell counter vial 1 with lid, for Coulter® and Hycel® cell counter systems
- Materiál:PS
- Sekvence:02