Orders LinkContactUsLinkComponent
Jerricans, HDPE, with screw cap
Jerricans, HDPE, with screw cap
03, 20 l, Jerrican, HDPE, with Screw cap, Přírodní, 45 mm, Food
Katalogové číslo SEMA2828
Dodavatel:   SEMADENI
Jerricans, HDPE, with screw cap
Katalogové číslo SEMA2828
Dodavatel:  SEMADENI
Jerricans, HDPE, with screw cap
03, 20 l, Jerrican, HDPE, with Screw cap, Přírodní, 45 mm, Food
Price
913,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
HDPE, translucent.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature rsistance
  • Stackable
  • UN approved
Specifikace
  • Určeno pro:
    Food
  • Kapacita:
    20 l
  • Barva:
    Přírodní
  • Popis:
    Jerrican, HDPE, with Screw cap
  • Sekvence:
    03
  • Hrdlo vnitř.-Ø:
    45 mm
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Barva
    Určeno pro
    Dostupnost
    Price
  • Lid for stacking carboy 55 mm
    Lid for stacking carboy 55 mm
    SEMA9284
    Černá
    DIN 42, DIN 61
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 59,70 Kč