Buffer solutions, colour coded, Fluka™
45, 10,00, Fialová, 20 °C, VOLPAK container, 10 L, 10 L
Katalogové číslo 33668-10L-VP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Buffer solutions, colour coded, Fluka™
Katalogové číslo 33668-10L-VP
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS:
Přejít na:
Product Details & Documents
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Specifikace
- Typ balení:VOLPAK container
- Bal.:10 L
- Referenční teplota:20 °C
- Barva:Fialová
- Sekvence:45
- Pk Info:10 L
- Hodnota pH:10,00