Orders LinkContactUsLinkComponent
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
04, Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
Katalogové číslo 662-2238
Dodavatel:   SI Analytics
Cables for Electrodes
Katalogové číslo 662-2238
Dodavatel:  SI Analytics
Cables for Electrodes
Cables for Electrodes
04, Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
Přejít na:
Price
900,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 m
Specifikace
  • Popis:
    Cable KA19, 4 cords, 6 mm Ø, max. temperature 130 °C
  • Sekvence:
    04