Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
Cover glasses
10, #1, 20 mm
Katalogové číslo HECH41001120
Cover glasses
Katalogové číslo HECH41001120
Cover glasses
Cover glasses
10, #1, 20 mm
Přejít na:
Price
3 300,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
Ordering information: Available in different diameters.
Specifikace
  • Ø:
    20 mm
  • Počet:
    #1
  • Sekvence:
    10