Orders LinkContactUsLinkComponent
Cover glasses
09, #1, 18 mm
Katalogové číslo HECH41001118
Cover glasses
Katalogové číslo HECH41001118
Cover glasses
Cover glasses
09, #1, 18 mm
Přejít na:
Price
2 870,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass highly resistant cover glasses with precise and faultless cut.
 : Available in different diameters.
Specifikace
  • Ø:
    18 mm
  • Počet:
    #1
  • Sekvence:
    09