Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue embedding cassettes, UNI type
Tissue embedding cassettes, UNI type
Červený
Katalogové číslo KART2921-10
Dodavatel:   KARTELL
Tissue embedding cassettes, UNI type
Katalogové číslo KART2921-10
Dodavatel:  KARTELL
Tissue embedding cassettes, UNI type
Tissue embedding cassettes, UNI type
Červený
Price
1 850,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
Tissue embedding cassettes for paraffin inclusions, Universal type, provided with clip on closure lid that can easily be removed. They are available in five colours. Dimensions: 28×40×6,8 mm.
Specifikace
  • Barva:
    Červený
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Tissue embedding sponge, blue
    Tissue embedding sponge, blue
    KART2922-04
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 500 KS - 565,00 Kč