Orders LinkContactUsLinkComponent
Filter funnels
Filter funnels
07, 75 ml, 45 mm, 3
Katalogové číslo LENZ07195334
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Filter funnels
Katalogové číslo LENZ07195334
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Filter funnels
Filter funnels
07, 75 ml, 45 mm, 3
Přejít na:
Price
1 010,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
With integrated sintered glass filters disc.
Documents
Specifikace
  • Ø destičky:
    45 mm
  • Porozita:
    3
  • Kapacita:
    75 ml
  • Sekvence:
    07