Container, with screw cap
01, 250 ml, 104 mm, 50 mm, Přírodní
Katalogové číslo HUEN915200
Dodavatel: hünersdorff GmbH
Přejít na:
Product Details & Documents
Containers with screw cap round, for varied applications, made of food-safe natural polypropylene.
- Resistant to acids and chemicals
- With tightly closing lid
- Deep freezable
Specifikace
- Ø vněj.:104 mm
- Kapacita:250 ml
- Barva:Přírodní
- Výška:50 mm
- Sekvence:01