Orders LinkContactUsLinkComponent
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
53, COD standard solution (NIST), 800 mg/l, 200 mL
Katalogové číslo HACH2672629
Dodavatel:   Hach
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
Katalogové číslo HACH2672629
Dodavatel:  Hach
Číslo CAS:  
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
COD calibration standard solutions (NIST traceable)
53, COD standard solution (NIST), 800 mg/l, 200 mL
Přejít na:
Číslo CAS:  
Price
1 970,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 mL
Product Details & Documents
Specifikace
Specifikace
  • Bal.:
    200 mL
  • Popis:
    COD standard solution (NIST), 800 mg/l
  • Sekvence:
    53