Orders LinkContactUsLinkComponent
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Oranžová
Katalogové číslo 720-0950
Dodavatel:   Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Katalogové číslo 720-0950
Dodavatel:  Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Oranžová
Přejít na:
Price
10 740,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Acetal polymer.
  • No need for biopsy pads
  • Large compartment 25×30 mm
  • 2000 holes (Ø 0,26 mm) suitable for needle biopsies
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Specifikace
  • Barva:
    Oranžová