Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Žlutá
Katalogové číslo 720-0954
Dodavatel: Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Microsette™ I M502
Katalogové číslo 720-0954
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Acetal polymer.
- No need for biopsy pads
- Large compartment 25×30 mm
- 2000 holes (Ø 0,26 mm) suitable for needle biopsies
- Integral lid
- Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Specifikace
- Barva:Žlutá