Orders LinkContactUsLinkComponent
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Růžová
Katalogové číslo 720-0972
Dodavatel:   Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Katalogové číslo 720-0972
Dodavatel:  Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Růžová
Přejít na:
Price
10 610,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.000 KS
Product Details & Documents
Acetal polymer. Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507.
  • No need for biopsy pads
  • Large square compartment, 27 mm², suitable for needle biopsies
  • 1676 square openings (0,38 mm²) allow improved fluid exchange
  • Integral lid
  • Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Documents
Specifikace
  • Barva:
    Růžová