Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Tyrkysová
Katalogové číslo 720-0970
Dodavatel: Simport Scientific
Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507
Katalogové číslo 720-0970
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Acetal polymer. Biopsy processing/embedding cassettes, Micromesh™ M507.
- No need for biopsy pads
- Large square compartment, 27 mm², suitable for needle biopsies
- 1676 square openings (0,38 mm²) allow improved fluid exchange
- Integral lid
- Anterior writing area 45° angle suitable for some labelling systems
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
- Barva:Tyrkysová