Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Šedá
Katalogové číslo 720-0939
Dodavatel: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Katalogové číslo 720-0939
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Acetal polymer.
- Resistant to histological solvents
- Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
- Integral lid
- 45° angle writing area to enable use with some automated cassette-labelling instruments
Specifikace
- Barva:Šedá