Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Růžová
Katalogové číslo 720-0933
Dodavatel:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Katalogové číslo 720-0933
Dodavatel:  Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® I, M498
Růžová
Přejít na:
Price
4 680,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1.500 KS
Product Details & Documents
Acetal polymer.
  • Resistant to histological solvents
  • Flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage
  • Integral lid
  • 45° angle writing area to enable use with some automated cassette-labelling instruments
Specifikace
  • Barva:
    Růžová