Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Béžová
Katalogové číslo 720-0914
Dodavatel: Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes, Histosette® II, M492
Katalogové číslo 720-0914
Dodavatel: Simport Scientific
Přejít na:
Product Details & Documents
Acetal polymer.
- Resistant to the chemical action of histological solvents
- Flow-through slots maximise fluid exchange
- Integral lid
- Anterior writing area at 45° angle to enable use with leading cassette labelling instruments
Specifikace
- Barva:Béžová