Orders LinkContactUsLinkComponent
Precision probes, T
Precision probes, T
03, Stainless steel probe (IP 67) with PUR cable, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 4×110 mm
Katalogové číslo 620-3317
Dodavatel:   Testo
Precision probes, T
Katalogové číslo 620-3317
Dodavatel:  Testo
Precision probes, T
Precision probes, T
03, Stainless steel probe (IP 67) with PUR cable, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 4×110 mm
Přejít na:
Price
2 620,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Rozsah:
    −50…+350 °C
  • Popis:
    Stainless steel probe (IP 67) with PUR cable
  • Sekvence:
    03
  • Přesnost:
    ±0,2 (−20…+70);
    ±1,0 °C
  • Ø×D:
    4×110 mm