Precision probes, T
07, TC T-type waterproof surface probe with fixed cable, −50…+350 °C, ±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C, 5×112 mm
±1,0 °C, 5×112 mm
Katalogové číslo 620-3323
Dodavatel: Testo
Přejít na:
Product Details & Documents
Specifikace
- Rozsah:−50…+350 °C
- Popis:TC T-type waterproof surface probe with fixed cable
- Sekvence:07
- Přesnost:±0,2 (−20…+70);
±1,0 °C - Ø×D:5×112 mm