Containers, rectangular
04, 23 L, 460×330×205 mm, Bílá, HDPE
Katalogové číslo SEMA1297
Dodavatel: SEMADENI
Přejít na:
Product Details & Documents
HDPE or PP, white, stackable.
These are ideal containers with side handles and edge for gripping to handle solid samples. Containers over 225 mm height are not suitable for liquids.
Specifikace
- Kapacita:23 L
- Barva:Bílá
- Materiál:HDPE
- Sekvence:04
- Š×H×V:460×330×205 mm