Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers
05, Hydrometer 5, 0,940 - 1,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Katalogové číslo AMARH800012
Dodavatel:   Amarell
Density hydrometers
Katalogové číslo AMARH800012
Dodavatel:  Amarell
Density hydrometers
Density hydrometers
05, Hydrometer 5, 0,940 - 1,000 g/cm³, 0,001 g/cm³, 160 mm
Přejít na:
Price
726,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
General purpose hydrometers for density areas.
  • Paper scale and shot weighted body
  • Hydrometer accuracy ±1 scale division
  • Thermometer inside the hydrometer body
Used in laboratories and industry.
Specifikace
  • Popis:
    Hydrometer 5
  • Délka:
    160 mm
  • Sekvence:
    05
  • Dělení:
    0,001 g/cm³
  • Rozsah:
    0,940 - 1,000 g/cm³