Orders LinkContactUsLinkComponent
Hose clips
Hose clips
09, 18 - 20 mm, Bílá
Katalogové číslo BURK8678-0020
Dodavatel:   BURKLE
Hose clips
Katalogové číslo BURK8678-0020
Dodavatel:  BURKLE
Hose clips
Hose clips
09, 18 - 20 mm, Bílá
Přejít na:
Price
159,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 10 KS
Product Details & Documents
Hose clips made of Polyacetal (POM).
Specifikace
  • Upínací šířka:
    18 - 20 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Sekvence:
    09