Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
03, 1000 ml, 110 mm, 124 mm
Katalogové číslo SPVAPNPXX1000
Dodavatel:   GRAVIS
Jars, with screw cap
Katalogové číslo SPVAPNPXX1000
Dodavatel:  GRAVIS
Jars, with screw cap
03, 1000 ml, 110 mm, 124 mm
Přejít na:
Price
10 360,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 60 KS
Product Details & Documents
PP, white.
Specifikace
  • Kapacita:
    1000 ml
  • Výška:
    124 mm
  • Sekvence:
    03
  • Ø hrdla:
    110 mm