Jars, with screw cap
02, 500 ml, 90 mm, 106 mm
Katalogové číslo SPVAPNPXX0500
Dodavatel: GRAVIS
Přejít na:
Product Details & Documents
PP, white.
Specifikace
- Kapacita:500 ml
- Výška:106 mm
- Sekvence:02
- Ø hrdla:90 mm