Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Katalogové číslo BURK9695-1010
Dodavatel:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Katalogové číslo BURK9695-1010
Dodavatel:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Price
1 940,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Specifikace
  • Kapacita:
    10 ml
  • Dělení:
    0,05 ml
  • Tolerance:
    0,030 ± ml
Accessories
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Spare nozzle, PP
    Spare nozzle, PP
    BURK9695-0040
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 79,10 Kč
Informace o produktu
  • Katalogové číslo
    Dostupnost
    Price
  • Cap without feed tube for 1000 ml bottle
    Cap without feed tube for 1000 ml bottle
    BURK9695-0528
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS - 47,70 Kč