Orders LinkContactUsLinkComponent
Tymol ≥98%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Katalogové číslo A14563.22
Korozi způsobující
Dráždivý
Životní prostředí
Tymol ≥98%
Katalogové číslo A14563.22
Číslo CAS:  89-83-8
Tymol ≥98%
Tymol ≥98%
3401, Glass bottle for solids, 100 g
Přejít na:
Číslo CAS:  89-83-8
Price
1 040,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 g
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 89-83-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 102°(215°F) pH: 5-7 Melting Point: 49-52° Boiling Point: 231-233° Beilstein Reference: 1907135 Merck Reference: 14,9399 UN No.: 2430 MDL No.: MFCD00002309
Synonyma:  4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol
  • Číslo CAS:89-83-8
  • Vzorec:2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH
  • MDL číslo:MFCD00002309
  • Molecular Weight:150.22
  • Merck Index:14,9399
  • Bod varu:231…233 °C
  • Bod tání:49…52 °C
  • Hustota:0,970
  • Bod vzplanutí:102 °C (215 °F)
  • Teplota pro skladování:Ambient
  • UN:2430
  • ADR:8,III
  •  :Density: 0,965 g/cm³ (25 °C)
  • EINECS:201-944-8
Specifikace
Specifikace
  • Typ balení:
    Glass bottle for solids
  • Bal.:
    100 g
  • Sekvence:
    3401
Specifikace