Zadání objednávky
Czech Republic
Orders LinkContactUsLinkComponent
Flat flange lids with 5 necks
Flat flange lids with 5 necks
NS 45/40 (Centre neck), 3×29/32 angled and 1×14/23 straight NS
Katalogové číslo LENZ06105464
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Flat flange lids with 5 necks
Katalogové číslo LENZ06105464
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Flat flange lids with 5 necks
Flat flange lids with 5 necks
NS 45/40 (Centre neck), 3×29/32 angled and 1×14/23 straight NS
Přejít na:
Price
13 500,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With flat laboratory flange (DN). Straight middle neck, three angled side necks and one straight side neck with standard ground joints.
Documents
Specifikace
  • Hrdlo:
    NS 45/40 (Centre neck)
  • Boční hrdla:
    3×29/32 angled and 1×14/23 straight NS
Doporučení
Doporučení budou personalizována na základě vašich nákupních preferencí pouze v případě, že jste udělili souhlas aktivací možnosti "Vylepšit můj nákupní zážitek" na stránce "Osobní údaje - Nastavení ochrany osobních údajů".
V opačném případě obdržíte obecná doporučení.