Rectangular semi-micro cuvettes
004, Semi-micro, 46 mm, 1,4 ml, 40 mm, Quartz (Suprasil®)
Katalogové číslo 634-0857
Dodavatel: Hellma
Přejít na:
Product Details & Documents
Rectangular semi-micro cuvettes with four polished windows and PTFE lids for fluorescence applications.
Specifikace
- Délka optické dráhy:40 mm
- Type:Semi-micro
- Objem:1,4 ml
- Materiál okna:Quartz (Suprasil®)
- Výška:46 mm
- Sekvence:004