Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
01, Cela vodivostní ATC, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, 6kolíkový, 1m kabel, CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 metry
EUTECONSEN91W
: EUTECH
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
- Stainless steel rings, PP and ultem-body
- 6-pin, 8 pin or BNC connector
- For use with different Eutech meters
- Vodivost:0 - 150 mS
- Připojení:6kolíkový, 1m kabel
- Ø×D:16×144 mm
- Určeno pro:CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 metry
- Popis:Cela vodivostní ATC
- Sekvence:01
- Tepl.:0...80 °C
- Konstanta cely:1,0 cm⁻¹
- Cat. No.:EUTECONSEN91W