Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim
2, 40 mm, 8 mm, 1 mm
Katalogové číslo HECH42775012
Test tubes without rim
Katalogové číslo HECH42775012
Test tubes without rim
Test tubes without rim
2, 40 mm, 8 mm, 1 mm
Přejít na:
Price
1 480,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 500 KS
Product Details & Documents
AR-Glas® (soda-lime glass).
  • Heavy wall (212-1700 suitable as Durham-Tube)
  • Good chemical and physical properties
  • Can also be used as disposable test tubes
Specifikace
  • Ø vněj.:
    8 mm
  • Tloušťka stěny:
    1 mm
  • Délka:
    40 mm
  • Sekvence:
    2