Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tubes without rim
Test tubes without rim
20, 180 mm, 18 mm, 1 mm
Katalogové číslo HECH42775060
Test tubes without rim
Katalogové číslo HECH42775060
Test tubes without rim
Test tubes without rim
20, 180 mm, 18 mm, 1 mm
Přejít na:
Price
861,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 100 KS
Product Details & Documents
AR-Glas® (soda-lime glass).
  • Heavy wall (212-1700 suitable as Durham-Tube)
  • Good chemical and physical properties
  • Can also be used as disposable test tubes
Documents
Specifikace
  • Ø vněj.:
    18 mm
  • Tloušťka stěny:
    1 mm
  • Délka:
    180 mm
  • Sekvence:
    20