Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
09, 200 g, 0,30 ± mg, Cylindrical test weight
Katalogové číslo SARBYCW5228-00
Dodavatel: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Katalogové číslo SARBYCW5228-00
Dodavatel: Sartorius Balances
Přejít na:
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specifikace
- Hmotnost:200 g
- Sekvence:09
- Tolerance:0,30 ± mg
- Typ:Cylindrical test weight