Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer pockets
Thermometer pockets
02, Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
Katalogové číslo 620-1908
Dodavatel:   witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Katalogové číslo 620-1908
Dodavatel:  witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Thermometer pockets
02, Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
Přejít na:
Price
636,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Thermometer pockets made of borosilicate glass.
Specifikace
  • Popis:
    Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
  • Sekvence:
    02