Clamps
38 - 60 mm
Katalogové číslo 241-0372
Dodavatel: USBECK Laborgeräte
Přejít na:
Product Details & Documents
Zinc die-casting, nickel plated.
- With vinyl coated jaws
- With rod Ø 10 mm
Specifikace
- Upínací šířka:38 - 60 mm