Orders LinkContactUsLinkComponent
Clamps
Clamps
12 - 25 mm
Katalogové číslo 241-0374
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Clamps
Katalogové číslo 241-0374
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Clamps
Clamps
12 - 25 mm
Přejít na:
Price
459,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Zinc die-casting, nickel plated.
  • With vinyl coated jaws
  • With rod Ø 10 mm
Specifikace
  • Upínací šířka:
    12 - 25 mm